4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303224-1G PC303224-250MG
APOSPC303224-1GEA 11050 NOK
APOSPC303224-1G APOSPC303224-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236,163 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28054204
CAS-nummer: 1706439-04-4