2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303237-1G PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA 11775 NOK
APOSPC303237-1G APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236,163 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28103373
CAS-nummer: 1823577-71-4