6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303280-1G PC303280-250MG
APOSPC303280-1GEA 11775 NOK
APOSPC303280-1G APOSPC303280-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₇ClF₂O
MW: 192,59 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29038428
CAS-nummer: 1858240-87-5