6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303283-1G PC303283-250MG
APOSPC303283-1GEA 16000 NOK
APOSPC303283-1G APOSPC303283-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid
Formel: C₉H₇ClF₂O₂
MW: 220,6 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29038431
CAS-nummer: 1858250-10-8