6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303289-1G PC303289-250MG
APOSPC303289-1GEA 6425 NOK
APOSPC303289-1G APOSPC303289-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,162 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29277473
CAS-nummer: 1980062-54-1