2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC303302-1G PC303302-5G
APOSPC303302-1GEA 3450 NOK
APOSPC303302-1G APOSPC303302-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12196966
CAS-nummer: 315204-46-7