3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303314-5G PC303314-1G
APOSPC303314-5GEA 9050 NOK
APOSPC303314-5G APOSPC303314-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18394897
CAS-nummer: 1261746-67-1