5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303354-5G PC303354-1G
APOSPC303354-5GEA 6300 NOK
APOSPC303354-5G APOSPC303354-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22200072
CAS-nummer: 915409-63-1