4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303368-1G PC303368-5G
APOSPC303368-1GEA 3400 NOK
APOSPC303368-1G APOSPC303368-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₇Cl₂FO₂
MW: 225,044 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30726937
CAS-nummer: 2149598-95-6