2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303374-1G PC303374-5G
APOSPC303374-1GEA 4300 NOK
APOSPC303374-1G APOSPC303374-5G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31916391
CAS-nummer: 2387220-05-3