2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303377-1G PC303377-250MG
APOSPC303377-1GEA 6975 NOK
APOSPC303377-1G APOSPC303377-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
MW: 208,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31916392
CAS-nummer: 2092563-88-5