2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303379-1G PC303379-250MG
APOSPC303379-1GEA 11425 NOK
APOSPC303379-1G APOSPC303379-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236,163 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640050
CAS-nummer: 2383659-72-9