6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303397-1G PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA 750 NOK
APOSPC303397-1G APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640056
CAS-nummer: 2383927-14-6