5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (E)-3-(5-bromo-2,3-difluorophenyl)acrylic acid
PC303428-1G PC303428-5G
APOSPC303428-1GEA 2575 NOK
APOSPC303428-1G APOSPC303428-5G
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Formel: C₉H₅BrF₂O₂
MW: 263,036 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2387460-69-5