6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (6-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC303432-1G PC303432-5G
APOSPC303432-1GEA 790 NOK
APOSPC303432-1G APOSPC303432-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07368109
CAS-nummer: 651326-72-6