3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC303488-1G PC303488-5G
APOSPC303488-1GEA 2850 NOK
APOSPC303488-1G APOSPC303488-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₇BrF₂O₂
MW: 253,041 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640082
CAS-nummer: 1898381-62-8