2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC303529-1G PC303529-5G
APOSPC303529-1GEA 3875 NOK
APOSPC303529-1G APOSPC303529-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₅BrF₆O
MW: 323,03 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28727974
CAS-nummer: 1805512-50-8