3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303535-1G PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA 2850 NOK
APOSPC303535-1G APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,022 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640117
CAS-nummer: 2090282-94-1