2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC303553-1G PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA 0 NOK
APOSPC303553-1G APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,022 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640131
CAS-nummer: 2090282-92-9