3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC303564-1G PC303564-5G
APOSPC303564-1GEA 2850 NOK
APOSPC303564-1G APOSPC303564-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289,477 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640142
CAS-nummer: 2384801-56-1