3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC303567-1G PC303567-5G
APOSPC303567-1GEA 5150 NOK
APOSPC303567-1G APOSPC303567-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317,487 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640145
CAS-nummer: 2386381-95-7