3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC303576-1G PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA 2850 NOK
APOSPC303576-1G APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289,477 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640153
CAS-nummer: 2092609-70-4