5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC303587-1G PC303587-5G
APOSPC303587-1GEA 5100 NOK
APOSPC303587-1G APOSPC303587-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,058 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27942785
CAS-nummer: 1266728-52-2