3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC303600-1G PC303600-5G
APOSPC303600-1GEA 3875 NOK
APOSPC303600-1G APOSPC303600-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,058 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32640173
CAS-nummer: 2385206-02-8