3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-3'-(difluoromethoxy)acetophenone
PC3073-250MG PC3073-5G PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA 2150 NOK
APOSPC3073-250MG APOSPC3073-5G APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₂O₂
MW: 265,051 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09259003
CAS-nummer: 443914-96-3
FN: 1759
ADR: 8,III