2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
PC31871-1G PC31871-250MG
APOSPC31871-1GEA 1275 NOK
APOSPC31871-1G APOSPC31871-250MG
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
2,4-Difluoro-N-{2-[(fur-2-ylmethyl)thio]ethyl}benzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₃F₂NO₃S₂
MW: 333,374 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01570573
CAS-nummer: 680211-96-5