1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
PC32714-1G PC32714-5G
APOSPC32714-1GEA 860 NOK
APOSPC32714-1G APOSPC32714-5G
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Formel: C₁₁H₈F₃NO
MW: 227,183 g/mol
Smeltepunkt: 102…104 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02571216
CAS-nummer: 318-54-7