3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Fluoro-5-formylphenyl)boronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzaldehyde, 3-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 360 NOK
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11856017
CAS-nummer: 328956-60-1