2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32770-1G PC32770-250MG
APOSPC32770-1GEA 860 NOK
APOSPC32770-1G APOSPC32770-250MG
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31700580
CAS-nummer: 2290421-25-7