2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32771-1G PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA 465 NOK
APOSPC32771-1G APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD25994499
CAS-nummer: 1544937-92-9