2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32772-1G PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA 610 NOK
APOSPC32772-1G APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31382446
CAS-nummer: 2379918-44-0