2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32773-1G PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA 15150 NOK
APOSPC32773-1G APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD24727590
CAS-nummer: 911817-90-8