3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32774-1G PC32774-250MG
APOSPC32774-1GEA 860 NOK
APOSPC32774-1G APOSPC32774-250MG
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31700581
CAS-nummer: 2379918-62-2