3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32775-1G PC32775-250MG
APOSPC32775-1GEA 8050 NOK
APOSPC32775-1G APOSPC32775-250MG
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD25994495
CAS-nummer: 1545520-03-3