4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32777-1G PC32777-250MG
APOSPC32777-1GEA 8850 NOK
APOSPC32777-1G APOSPC32777-250MG
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD24719781
CAS-nummer: 1232774-27-4