4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32778-1G PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA 860 NOK
APOSPC32778-1G APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31700582
CAS-nummer: 1887175-94-1