5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32779-1G PC32779-250MG
APOSPC32779-1GEA 860 NOK
APOSPC32779-1G APOSPC32779-250MG
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD25994492
CAS-nummer: 1557096-27-1