1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32780-10G PC32780-1G PC32780-5G
APOSPC32780-10GEA 1275 NOK
APOSPC32780-10G APOSPC32780-1G APOSPC32780-5G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00135441
CAS-nummer: 187929-82-4