7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32792-1G PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA 2575 NOK
APOSPC32792-1G APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₃
MW: 259,029 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13187183
CAS-nummer: 550998-61-3