(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32799-1G PC32799-250MG
APOSPC32799-1GEA 3225 NOK
APOSPC32799-1G APOSPC32799-250MG
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₈FNO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30378945
CAS-nummer: 2006287-04-1