4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 6075 NOK
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₃
MW: 180,133 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23708314
CAS-nummer: 1408060-30-9