2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32908-1G PC32908-5G PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA 965 NOK
APOSPC32908-1G APOSPC32908-5G APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆FNO₄
MW: 199,136 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18426005
CAS-nummer: 753924-40-2