2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32923-1G PC32923-250MG PC32923-5G
APOSPC32923-1GEA 950 NOK
APOSPC32923-1G APOSPC32923-250MG APOSPC32923-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄BrF₅N₂
MW: 315,037 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31922506
CAS-nummer: 1353778-48-9