2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32925-1G PC32925-250MG PC32925-5G
APOSPC32925-1GEA 790 NOK
APOSPC32925-1G APOSPC32925-250MG APOSPC32925-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄BrF₅N₂O
MW: 331,037 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31922508
CAS-nummer: 2366994-28-5