2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32926-1G PC32926-250MG PC32926-5G
APOSPC32926-1GEA 965 NOK
APOSPC32926-1G APOSPC32926-250MG APOSPC32926-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄BrF₅N₂O
MW: 331,037 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31922509
CAS-nummer: 113638-38-3