4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC32950-1G PC32950-250MG
APOSPC32950-1GEA 6700 NOK
APOSPC32950-1G APOSPC32950-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD21099968
CAS-nummer: 1353855-10-3