5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one
PC32957-100MG PC32957-1G PC32957-250MG
APOSPC32957-100MGEA 1075 NOK
APOSPC32957-100MG APOSPC32957-1G APOSPC32957-250MG
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Formel: C₉H₇FN₂O₂
MW: 194,162 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD13191851
CAS-nummer: 944742-29-4