2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
PC3361-1G PC3361-250MG
APOSPC3361-1GEA 2450 NOK
APOSPC3361-1G APOSPC3361-250MG
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203,212 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09907672
CAS-nummer: 444120-93-8