1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
PC3491-1G PC3491-250MG
APOSPC3491-1GEA 3950 NOK
APOSPC3491-1G APOSPC3491-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N
MW: 203,204 g/mol
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07784289
CAS-nummer: 473732-59-1