4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC3547-1G PC3547-250MG PC3547-5G
APOSPC3547-1GEA 5275 NOK
APOSPC3547-1G APOSPC3547-250MG APOSPC3547-5G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,126 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08741397
CAS-nummer: 35175-79-2
FN: 1993
ADR: 3,III